196924
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
200-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1nnc(N)s1
InChI
1S/C4H7N3S/c1-2-3-6-7-4(5)8-3/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Clé InChI
QXTRPGAMVIONMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yldiazenyl)-1-methyl-2-phenyl-1H-indole
- hetarylazoindole dyes
- N-(5-ethyl-[1,3,4]-thiadiazole-2-yl) toluenesulfonamide ligand
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable