Principaux documents
494216
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
5 G
62,40 €
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
62,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
178-181 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
Clé InChI
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole is a 2-amino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole. Its density at 25°C is 1.4020g/ml.[1]
Application
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole may be used in the synthesis of 9-methylthio-7,7-dioxo-7,7a-dihydro-5-oxo-7λ6,10-dithia-8,11-diaza-cyclopenta[b] phenantren-6-one by reacting with 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-sulfonyl chloride.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-Oxo-2H-chromen-2-one.
Daci-Ajvazi M, et al.
Journal of Chemistry, 8(4), 1522-1527 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 268-268 (2014)