This product has a color range from yellow to very dark yellow to very dark orange. The exact color will be provided on the lot specific certificate of analysis.
01230
Acetyl isothiocyanate
≥97.0% (GC)
182,00 €
About This Item
182,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532
pb
132-133 °C (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N=C=S
CC(=O)N=C=S
InChI
1S/C3H3NOS/c1-3(5)4-2-6/h1H3
Clé InChI
VITFJKNVGRZRKB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
-
What is the colour of acetyl isothiocyanate