Principaux documents
193356
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid
10 G
63,20 €
63,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
63,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Beilstein:
2213223
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid [(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid] was used in the preparation of N,N-diethyl[(α,α,α-triuoro-m-tolyl)]acetamide(DM156)[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jerome A Klun et al.
Journal of medical entomology, 43(6), 1248-1251 (2006-12-14)
An earlier in vitro screening of N,N-diethyl-3-methylbenzamide (Deet) and N,N-diethylphenylacetamide (DEPA) analogs showed that two DEPA analogs, N,N-diethyl(3-bromophenyl) acetamide and N,N-diethyl[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)]acetamide, and one Deet analog, N,N,diethyl[3-(trifluoromethyl)]benzamide, had biting-deterrent activities that were superior to Deet against Aedes aegypti (L.) and Anopheles