193038
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.287 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Clé InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)