192406
2-Chloropropionitrile
95%
Synonyme(s) :
α-Chloropropionitrile, (±)-2-Chloropropionitrile, 2-Chloropropanenitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
120-122 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Cl)C#N
InChI
1S/C3H4ClN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
Clé InChI
JNAYPRPPXRWGQO-UHFFFAOYSA-N
Application
- nitrile functionalized methimazole-based ionic liquids
- (+)- and (-)-anatoxin
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup