191167
3-Nitrobenzyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α-Chloro-3-nitrotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
85-87 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
43-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges