188182
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
104 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
55-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Clé InChI
XPTAYRHLHAFUOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- rac-2-chloro-6-(oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
- high-molecular-weight, soluble polyarylether alternating copolymers containing pendent cyano groups
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable