Principaux documents
187267
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
≥98%
10 G
29,80 €
29,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
29,80 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Pf
39-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup