Principaux documents
184454
Sigma-Aldrich
Boric acid gel
0.1-0.4 mm particle size
Synonyme(s) :
3-Aminophenylboronic acid, polymer-bound
5 ML
182,00 €
30 ML
626,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
182,00 €
30 ML
626,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: alcohol reactive
Taille des particules
0.1-0.4 mm
Densité
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
Clé InChI
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
Caractéristiques et avantages
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1