Principaux documents
632627
Sigma-Aldrich
Boronic acid, polymer-bound
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
polymer bound boronic acid
1 G
108,00 €
5 G
427,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
108,00 €
5 G
427,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: alcohol reactive
Ampleur du marquage
1.3-2.3 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Application
Polymer reagent for oligosaccharide synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Your Boronic acid, polymer bound, cat no 632627 has divinylbenzene crosslinking, but is the polymer backbone a polystyrene?
    1 answer
    1. The polymer is a polystyrene backbone and is crosslinked 1% with divinylbenzene.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review