Principaux documents
181099
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Synonyme(s) :
Methoxyethylene-maleic acid copolymer, Methyl vinyl ether-maleic acid copolymer, Poly(maleic acid-methyl vinyl ether)
100 G
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
116,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
Chaîne SMILES 
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
Clé InChI
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Application
Detergent builder.
Caractéristiques et avantages
Dissolves readily in water, chelates alkaline earth cations but not toxic heavy metal ions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable