Principaux documents
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl vinyl ether)
average Mw ~3,800 by GPC
Synonyme(s) :
Ethyl vinyl ether homopolymer, Vinyl ethyl ether polymer
100 G
230,00 €
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
230,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH(OC2H5)-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
22.5 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Poids mol.
average Mw ~3,800 by GPC
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Température de transition
Tg −60 °C
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1