Principaux documents
8.18671
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methoxyphenylacetic acid
25 G
74,60 €
74,60 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Changer de vue
25 G
74,60 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH3O)C6H4CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-231-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,60 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Pf
120-123 °C
Température de transition
flash point 117 °C (External MSDS)
Solubilité
9.2 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(cccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
117 °C - (External MSDS)