Principaux documents
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-Dibromoethyl)benzene
≥98%
Synonyme(s) :
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Phenylethylene bromide, Styrene dibromide
100 G
75,50 €
500 G
184,00 €
75,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
75,50 €
500 G
184,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(Br)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
Beilstein:
907323
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
pb
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
70-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane in rat was examined[1].
Application
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.: The study assesses the impact of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one on regenerative processes in amphibians, contributing to the understanding of its biological effects and potential toxicity (Delos Santos et al., 2016).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three