Principaux documents
176761
Sigma-Aldrich
Potassium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Potassium hydroxide-d solution
10 G
95,30 €
50 G
356,00 €
95,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
95,30 €
50 G
356,00 €
About This Item
Formule linéaire :
KOD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
95,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
liquid
Concentration
40 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.411
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder