Principaux documents
176230
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium tetrafluoroborate solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
100 ML
137,00 €
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
137,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3O(BF4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.99
Beilstein:
3598090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.328 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the preparation of ω-aminoesters from lactams.[1]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Synthetic Communications, 18, 1625-1625 (1988)
Some detoxification methods for N-nitrosamine-contaminated wastes.
M Castegnaro et al.
IARC scientific publications, (41)(41), 151-157 (1982-01-01)
J Aguado et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 17 ( Pt 1), 49-55 (1993-02-01)
beta-Glucosidase from Penicillium funiculosum was immobilized on nylon powder previously activated with triethyloxonium tetrafluoroborate, 1,2-diaminoethane and glutaraldehyde. The activation of the nylon powder and the immobilization processes were studied and optimized for the enzyme and the matrix. A high activity
Itedale Namro Redwan et al.
The Journal of organic chemistry, 77(16), 7071-7075 (2012-07-20)
This note describes a rapid and mild strategy for the loading of alcohols and anilines onto a polystyrene triphenylmethyl (trityl) resin. High loadings were obtained in a matter of minutes by treating resin-bound trityl chloride with triethyloxonium tetrafluoroborate followed by
Enea Pagliano et al.
Analytical chemistry, 84(5), 2592-2596 (2012-02-11)
The alkylation of nitrite and nitrate by triethyloxonium tetrafluoroborate allows determination of their ethyl esters by headspace gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). In the present study, significant improvement in analytical performance is achieved using negative chemical ionization providing detection limits of