174335
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
98%
Synonyme(s) :
5-Chloroanthranilonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
132-135 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
96-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup