167576
2-Chlorobenzothiazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.637 (lit.)
Point d'ébullition
141 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
21-23 °C (lit.)
Densité
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clé InChI
BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- (RS)- and (S)-lubeluzole
- (1,3-benzothiazol-2-yl) amino-9-(10H)-acridinone derivatives
- 4H-thieno[2′,3′:4,5]pyrimido[2,1-b]benzothiazole derivatives
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves