169897
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
98%
Synonyme(s) :
1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
145 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
Clé InChI
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable