165115
1,3-Acetonedicarboxylic acid
technical grade
Synonyme(s) :
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
(Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%)
Pf
133 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - open cup