Principaux documents
127787
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.53
Beilstein:
506118
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Contient
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
120-123 °C (lit.)
Densité
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Clé InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Application
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester[1].
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)