Documents
163627
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthocarbonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C(OC2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro Beilstein :
1747401
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetraethyl orthocarbonate was used in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane. It was used in the synthesis of crosslinked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Radical polymerization of unsaturated spiroorthocarbonate.
Tagoshi H and Endo T.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 27(4), 1415-1418 (1989)
Use of crosslinked poly (orthosilicate) s as organic solvent absorbent.
Sonmez HB, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49, 846-846 (2008)