163023
1,1-Dichloroethylene
contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyme(s) :
Vinylidene chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.46 (vs air)
Pression de vapeur
9.68 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
968 °F
Contient
200 ppm MEHQ as inhibitor
Limite d'explosivité
15.5 %
pb
30-32 °C (lit.)
Pf
−122 °C (lit.)
Densité
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
Clé InChI
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)