D62209
trans-1,2-dichloroéthylène
98%
Synonyme(s) :
trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.16 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
12.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
48 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clé InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- (E)-Chloroenynes by reacting with 1-alkyne and piperidine in the presence of PdCl2(PPh3)2 catalyst in ethyl ether as a solvent.
- (E)-3-trimethylsilyl-1-chloro-1-propene by reacting with trimethylsilylmethylmagnesium chloride (TMSCH2MgCl) in the presence of Co(II) or Co(III) acetylacetonate.
- trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene which is an important reagent for the synthesis of myriad of natural products.
- trans-1-Chloroalkenes by reacting with Grignard reagents in the presence of tetrakis(triphenylphosphine)nickel as catalyst.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves