162124
N-Butylmethylamine
96%
Synonyme(s) :
N-Methylbutylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.3995 (lit.)
pb
90.5-91.5 °C (lit.)
Densité
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCNC
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter