P54280
Dipropyl sulfide
97%
Synonyme(s) :
Propyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4487 (lit.)
Point d'ébullition
142-143 °C (lit.)
Pf
−103 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCSCCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup