Principaux documents
161438
Sigma-Aldrich
2-Chloroanisole
98%
50 G
72,80 €
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
72,80 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
195-196 °C (lit.)
Densité
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloroanisole undergoes acetylation with acetic anhydride over large pore zeolites to give 4-acetyl-2-chloroanisole[1].
Application
2-Chloroanisole was used in headspace solid-phase microextraction method for the determination of haloanisoles in wine and spirit samples[2].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1560-1564 (2003-08-21)
The acetylation of aryl ethers using acetic anhydride in the presence of zeolites under modest conditions in a solvent-free system gave the corresponding para-acetylated products in high yields. The zeolite can be recovered, regenerated and reused to give almost the
Natalia Campillo et al.
Journal of chromatography. A, 1210(2), 222-228 (2008-10-18)
A headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) method for the determination of 12 haloanisoles in wine and spirit samples using gas chromatography with atomic emission detection (GC-AED) was developed. The different factors affecting the efficiency of the extraction were carefully optimized. The