Principaux documents
123838
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-methanol
98%
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymethyl)biphenyl, 4-Phenylbenzyl alcohol
10 G
49,70 €
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
49,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.23
Beilstein:
1937761
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
96-100 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 25 mg/mL
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2
Clé InChI
AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Biphenyl-4-methanol acts as monofunctional alcohol initiator during the ring-opening polymerization of trimethylene carbonate (TMC) catalyzed by CH3SO3H[1] and copolymerisation of ε-caprolactone and TMC[2].
Application
Biphenyl-4-methanol was used as reagent for the rapid quantitative determination of lithium alkyls.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2603-2603 (1983)
A New Insight Into the Mechanism of the Ring-Opening Polymerization of Trimethylene Carbonate Catalyzed by Methanesulfonic Acid.
Campos JM, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 214(1), 85-93 (2013)
A comparison of the response of BHK21 C13 cells to 4-chloromethylbiphenyl, 4-hydroxymethylbiphenyl and benzyl chloride in a cell transformation test.
J M Dehnel et al.
Mutation research, 100(1-4), 223-226 (1982-01-01)
The cytotoxic and mutagenic effects of 4CMB, BC and 4HMB in V79 Chinese hamster cells.
F Mirzayans et al.
Mutation research, 100(1-4), 239-244 (1982-01-01)
DNA damage and its repair in cultured human alveolar tumor cells treated with benzyl chloride, 4-chloromethylbiphenyl or 4-hydroxymethylbiphenyl.
R Mirzayans et al.
Mutation research, 100(1-4), 203-206 (1982-01-01)