Principaux documents
159891
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylamine
98%
1 G
27,10 €
5 G
116,00 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,10 €
5 G
116,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Beilstein:
1447182
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
pb
140 °C/37 mmHg (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Clé InChI
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series