Principaux documents
P49503
Sigma-Aldrich
Piperonylamine
97%
Synonyme(s) :
1,3-Benzodioxole-5-methylamine, 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine
25 G
173,00 €
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
173,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
136996
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
pb
138-139 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5,9H2
Clé InChI
ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mariana C F C B Damião et al.
Archiv der Pharmazie, 347(12), 885-895 (2014-10-07)
A novel class of benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl alkyl/aryl amide and ester analogues of capsaicin were designed, synthesized, and evaluated for their cytotoxic activity against human and murine cancer cell lines (B16F10, SK-MEL-28, NCI-H1299, NCI-H460, SK-BR-3, and MDA-MB-231) and human lung fibroblasts (MRC-5).