127167
3-Chlorobenzylamine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
Clé InChI
BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter