Documents
675830
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromoanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
OQZAQBGJENJMHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges