157058
2-Benzoxazolinone
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoxazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1Nc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup