156558
α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
MTPA
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
95-98 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
41-46 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup