Principaux documents
155268
Sigma-Aldrich
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-trifluorométhylphénylacétique
99%
Synonyme(s) :
(+)-MTPA, Acide de Mosher
250 MG
69,40 €
1 G
235,00 €
5 G
1 110,00 €
69,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
69,40 €
1 G
235,00 €
5 G
1 110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.17
Beilstein:
3591560
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +72°, c = 1.6 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
46-49 °C (lit.)
Densité
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO[C@@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
Clé InChI
JJYKJUXBWFATTE-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Application
(R)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid is commonly used as a derivatizing agent in Mosher ester analysis, an NMR-based method for determining the absolute configuration of the chiral carbon center in a secondary alcohol.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
doi:10.1038/nprot.2007.354
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 18, 975-975 (2007)
Lidia De Luca et al.
The Journal of organic chemistry, 72(10), 3955-3957 (2007-04-11)
An effective route to chiral optically active 2-substituted benzofurans directly from carboxylic acids is reported. This procedure, which allows the preparation of alpha-alkyl-2-benzofuranmethanamines from N-protected alpha-amino acids without sensible racemization phenomena, proceeds in good yields under mild conditions with the
Mosher ester analysis for the determination of absolute configuration of stereogenic (chiral) carbinol carbons.
Hoye TR, et al.
Nature Protocols, 2(10), 2451-2458 (2007)
J Martín Torres-Valencia et al.
Phytochemical analysis : PCA, 13(6), 329-332 (2002-12-24)
A method to determine the absolute configuration of 2,3-epoxy-2-methylbutanoate ester residues in natural products is presented, based on (i) the reduction of the ester function to yield a 2-methyl-1,2-butanediol, (ii) esterification of the obtained primary alcohol with either (R)-(+)- or
Giancarlo Cravotto et al.
Chirality, 16(8), 526-533 (2004-08-04)
Cyclodextrin (CD) derivatives are important selectors for analytical chiral recognition. Their enantioselectivities and chemical properties depend on ring size and on nature, number and location of substituents. This paper describes the synthesis of 6-O-TBDMS-2,3-O-methyl beta-cyclodextrins bearing in position 2 either