Principaux documents
65365
Supelco
(S)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-MTPA-Cl, Acide chlorhydrique de Mosher
100 MG
128,00 €
500 MG
522,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
128,00 €
500 MG
522,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.62
Beilstein:
3591562
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥99.0% (AT)
≥99.0%
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for chiral derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Activité optique
[α]20/D +132±2°, c = 6% in chloroform
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
pb
213-214 °C (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Application
Determination of absolute configuration of stereogenic carbinol carbons; doi:10.1038/nprot.2007.354[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
K J Miller et al.
Journal of chromatography, 307(2), 335-342 (1984-05-11)
High-performance liquid chromatography (HPLC) was employed for resolution of enantiomers of chiral ring-substituted 1-phenyl-2- aminopropanes (amphetamines) and 1-phenylethylamine following derivatization with four chiral reagents: (R)-(+)-1-phenylethyl isocyanate ( PEIC ), (-)-alpha-methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ( MTPA X Cl), 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl isothiocyanate ( GITC )
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies