Principaux documents
155853
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitroaniline
98%
25 G
77,10 €
77,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
77,10 €
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.11
Beilstein:
2803491
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Pf
97-100 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
Clé InChI
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
2-fluoro-3-nitroaniline and 2-fluoro-1, 3-phenylenediamine.
Hudlicky M and Bell, HM.
Journal of Fluorine Chemistry, 4(1), 19-23Hudlicky-19-23Hudlicky (1974)
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to