396222
1-Chloro-4-iodobutane
98%
73,90 €
About This Item
73,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
88-89 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES
ClCCCCI
InChI
1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clé InChI
JXOSPTBRSOYXGC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter