318035
(S)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
≥99%
Synonyme(s) :
(−)-MTPA, Mosher’s acid
63,50 €
About This Item
63,50 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
Activité optique
[α]18/D −72°, c = 1.6 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
95-97 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
46-49 °C (lit.)
Densité
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup