Principaux documents
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-carboxyanhydride
≥98.0% (CHN)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-L-tryptophan Nα-carboxy anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.34
Beilstein:
7082757
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (CHN)
Activité optique
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~135 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable