Principaux documents
369772
Sigma-Aldrich
2,5-Oxazolidinedione
98%
Synonyme(s) :
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
1 G
203,00 €
5 G
832,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
203,00 €
5 G
832,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
120 °C (dec.) (lit.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
Clé InChI
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable