Principaux documents
15493
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Z)2-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nδ,Nω-di-Z-L-arginine
2.5 G
212,00 €
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
212,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H34N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.58
Beilstein:
4914609
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +2.5±0.5°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~140 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-26(36)29-21(22(32)33)15-10-16-28-23(30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19)31-25(35)38-18-20-13-8-5-9-14-20/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,36)(H,32,33)(H2,28,30,31,34,35)/t21-/m0/s1
Clé InChI
ZWRJPLNCTNRXPE-NRFANRHFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Narges Omrani et al.
Environmental science and pollution research international, 27(35), 44292-44305 (2020-08-09)
A BiVO4-WO3 nano-composite (NC) was hydrothermally prepared and characterized by different techniques including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray (EDX) analyzer, X-ray mapping, UV-Vis reflectance spectroscopy (DRS), and photoluminescence spectroscopy (PL). The average crystallite size