8.53036
Boc-Arg(di-Z)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Arg(di-Z)-OH, N-α-Boc-N G,N G-bis-CBZ-L-arginine
198,00 €
About This Item
198,00 €
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
140 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](CCCN(\C(=N/C(=O)OCc2ccccc2)\N)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Clé InChI
FVWNVCDDYWITMG-NRFANRHFSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable