Documents
154245
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloroaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
70-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-2-chloroaniline was used in the peparation of 3,4-dichloro-α-trichloromethylbenzyl alcohol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
THE REACTION OF CHLORAL WITH HALOBENZENES AND WITH 2, 4-DICHLOROPHENOL: SYNTHESIS OF HALOGENATED ETHYLBENZENES AND OF α-METHOXYPHENYLACETIC ACIDS.
Reeve W, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 575-582 (1966)