Principaux documents
154040
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzylamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 154040, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
145 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Clé InChI
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-α-methylbenzylamine was used in the synthesis of novel thioureas with diuretic and saluretic activity.[1] It has also been used for nucleophilic substitution reactions.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)