Principaux documents
47516
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
5 G
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
126,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.50
Beilstein:
4577031
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)SC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Clé InChI
IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
S N McCurdy
Peptide research, 2(1), 147-152 (1989-01-01)
Fmoc-Cys(t-Bu)-OH, Fmoc-Cys(Acm)-OH, and Fmoc-Cys(Trt)-OH exhibit excellent synthesis characteristics when used in Fmoc solid phase peptide synthesis on the Applied Biosystems Model 431A peptide synthesizer. The actual 5% scavenger mixture will vary according to the particular amino acid residues present. As