15268
N-Boc-diethanolamine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.460
Densité
1.085 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10(4-6-11)5-7-12/h11-12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
KMUNFRBJXIEULW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter