Documents
147710
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C3H4(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro Beilstein :
2049509
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate participates in ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)