343390
1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c6-3-5(1-2-5)4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges